AuftragsverfolgungKontakt
Combustion boats
103×20×12 mm
Katalognr. TSLA73382
Combustion boats
Katalognr. TSLA73382
Combustion boats
103×20×12 mm
Preis
SFr. 189.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Combustion boats, quartz, glazed, with or without handle.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Technische Daten
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    103×20×12 mm