Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Handtücher, SCOTT® | Avantor

Handtücher, SCOTT®

SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 200 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton
Katalognr. KIMW6665
Anbieter:   KIMBERLY CLARK
Handtücher, SCOTT®
Katalognr. KIMW6665
Anbieter:  KIMBERLY CLARK
Handtücher, SCOTT®
Handtücher, SCOTT®

SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig, Weiß, 200 m × 200 mm, 6 Rollen/Karton

Preis
SFr. 277.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ROU
Product Details & Documents

Einweg-Handtücher aus AIRFLEX*, einem voluminösen, textilartigen Zellstoff.

  • Hochsaugfähig und reißfest, auch im nassen Zustand
  • Einzelblattentnahme für maximale Hygiene und zur Vermeidung von Papierverschwendung
  • Besonders weich
Technische Daten
  • Verpackt:
    6 Rollen/Karton
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    SCOTT®, Einzelblattrolle, 1-lagig
  • L×B:
    200 m × 200 mm
  • Seq:
    04
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 115-1779
    Dispenser for hand towel rolls, AQUARIUS* 6959, white ABS, with window
    326×241×430 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 245.00