AuftragsverfolgungKontakt
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, 400×640 mm
  129-0518
 :   MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
  129-0518
 :  MICRONOVA
Mopps, MegaSwat™
Mopps, MegaSwat™
MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug, 400×640 mm
SFr. 27.10
1 * 1 ST
Diese flachen, schaufelförmigen Wischmopps sind zum Schieben hinter schwere Schränke und Prozessgeräte, über Rohrleitungen und unter kalibrierte Geräte geeignet. Die Wischmoppköpfe messen (B×T) 406×3 mm.
  • Flexibler PE-Innenaufbau; Bezug wählbar aus PVA, NovaLite™ Latex/Kunstseide oder NovaPoly™ Polyester
  • MegaSwat™ Lite mit NovaLite Bezug kann mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt und  autoklaviert werden
  • Mopp wird mit Hilfe der MegaSwat™ Schnellkupplung (Adapter) am Edelstahlstiel befestigt
Ordering information: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
  • Bezeichnung:
    MegaSwat™ Mopp, NovaPoly-Bezug
  • L×B:
    400×640 mm
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    129-0518
  • Umweltfreundlichkeit:
    Abfallreduzierend
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 129-0530
    MegaSwat™ Adapter, 63×406 mm
    1 * 1 ST - 190.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • MICRQDMS-18
    MegaSwat™ Adapter, HDPE, 25×203 mm
    1 * 1 ST - 190.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • 129-0626
    MegaSwat™ Adapter, 76×203 mm
    1 * 1 ST - 190.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • MICRQDMSS-5809
    MegaSwat™ Adapter, 15,8×228 mm
    1 * 1 ST - 496.00 SFr.