AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel, breite Form | Avantor
Löffelspatel, breite Form
120 mm, 20 mm, 2 ml
Katalognr. 231-0112
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Löffelspatel, breite Form
Katalognr. 231-0112
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Löffelspatel, breite Form
Löffelspatel, breite Form
120 mm, 20 mm, 2 ml
Preis
SFr. 86.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
  • Non magnetic, bright finish
Technische Daten
  • Kapazität:
    2 ml
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Löffelmaße:
    20 mm