AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 47 mm
Katalognr. 514-7008
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Katalognr. 514-7008
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit grünem Gitternetz, 139, 0,45 µm, 47 mm
Preis
SFr. 217.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Technische Daten
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    139
  • Bezeichnung:
    Weiß mit grünem Gitternetz
  • Seq:
    23
  • Cat. No.:
    514-7008
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)