AuftragsverfolgungKontakt
Tubes, Sample | Avantor
Tubes, Sample
75 mm, 19 mm, 0,85 mm
Katalognr. 212-7048
Anbieter:   MURRAY S
Tubes, Sample
Katalognr. 212-7048
Anbieter:  MURRAY S
Tubes, Sample
Tubes, Sample
75 mm, 19 mm, 0,85 mm
Preis
SFr. 85.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    19 mm
  • Wandstärke:
    0,85 mm
  • Länge:
    75 mm
  • Seq:
    10