AuftragsverfolgungKontakt
Tubes, Sample | Avantor
Tubes, Sample
50 mm, 10 mm, 0,60 mm
Katalognr. 212-7045
Anbieter:   MURRAY S
Tubes, Sample
Katalognr. 212-7045
Anbieter:  MURRAY S
Tubes, Sample
Tubes, Sample
50 mm, 10 mm, 0,60 mm
Preis
SFr. 146.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    10 mm
  • Wandstärke:
    0,60 mm
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    03