AuftragsverfolgungKontakt
Tropin ≥98%
Tropin ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. L02332.09
Reizend
Tropin ≥98%
Katalognr. L02332.09
CAS Nummer:  120-29-6
Tropin ≥98%
Tropin ≥98%
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  120-29-6
Preis
76.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 120-29-6 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 61-65° (dried) Boiling Point: 232-234° Beilstein Reference: 80188 Merck Reference: 14,9781 MDL No.: MFCD00005551
Synonyme:  endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
  • CAS Nummer:120-29-6
  • Formel:C₈H₁₅NO
  • MDL-Nummer:MFCD00180667
  • Molekulargewicht:141.21 g/mol
  • Merck-Index:14,9781
  • Siedepunkt:232…234 °C
  • Schmelzender Platingehalt:61…65 °C (wasserfrei)
  • Dichte:1,04
  • EINECS:204-384-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Technische Daten