AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, type Mayo | Avantor
Surgical scissors, type Mayo
Gekrümmt, abgeschrägte Klingen, 165 mm
Katalognr. MURR1882/10
Anbieter:   MURRAY S
Surgical scissors, type Mayo
Katalognr. MURR1882/10
Anbieter:  MURRAY S
Surgical scissors, type Mayo
Gekrümmt, abgeschrägte Klingen, 165 mm
Preis
SFr. 125.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors can be used for a variety of applications in medical areas, laboratories and microscopy.
  • Straight or curved
  • Bevelled blades
  • Blunt
Technische Daten
  • Typ:
    Gekrümmt, abgeschrägte Klingen
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    03