Test Tubes with Rim, Medium Wall
200 mm, 24 mm
Katalognr. 212-0447
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Superior performance in comparison to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Excellent resistance to chemicals and high temperature
High quality test tubes designed and constructed for optimum performance.
Zertifizierung: ISO 4142
Technische Daten
- Ext.Ø:24 mm
- Länge:200 mm
- Seq:11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..