AuftragsverfolgungKontakt
Probenfäschchen, Trident-Typ
Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 7,00 ml, 17×58 mm, Nein
Katalognr. MURRT101/V3
Anbieter:   MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Katalognr. MURRT101/V3
Anbieter:  MURRAY S
Probenfäschchen, Trident-Typ
Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 7,00 ml, 17×58 mm, Nein
Preis
SFr. 284.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 399 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
  • Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Technische Daten
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    17×58 mm
  • Kapazität:
    7,00 ml
  • Bezeichnung:
    Tall
  • Seq:
    13