AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Löffelspatel | Avantor
Mikro-Löffelspatel
6×8×1,5 mm, 0,2 ml
Katalognr. 231-0392
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Mikro-Löffelspatel
Katalognr. 231-0392
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Mikro-Löffelspatel
Mikro-Löffelspatel
6×8×1,5 mm, 0,2 ml
Preis
SFr. 139.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end flattened, the other end spoon-formed
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
Technische Daten
  • Kapazität:
    0,2 ml
  • Löffelmaße:
    6×8×1,5 mm