AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
37 ml, 105 mm, 30 mm
Katalognr. NICK4022
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Katalognr. NICK4022
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Schaufeln
37 ml, 105 mm, 30 mm
Preis
SFr. 61.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Technische Daten
  • Breite:
    30 mm
  • Kapazität:
    37 ml
  • Länge:
    105 mm