DNA-Polymerasen
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist ein einzigartiges Proofreading-Enzym, das aus dem extrem thermophilen Thermococcus kodakaraensis KOD1 isoliert wird (mit höherer Aktivität und Genauigkeit) und somit eine schnellere und genauere PCR-Amplifizierung ermöglicht, als sie mit herkömmlichen Enzymen erreicht werden kann.
Die KOD HiFi DNA-Polymerase ist auch in einer Hot-Start-Version verfügbar, die eine hohe Spezifizität und eine größere Auslese-Länge bietet, und als Mischung (KOD XL DNA-Polymerase) für sehr lange Sequenzen empfohlen wird.
Die NovaTaq™ DNA-Polymerase ist ein hochreines, rekombinantes Enzym, das sich für alle Anwendungen eignet, die eine Taq DNA-Polymerase höchster Qualität erfordern.
Für eine verbesserte Spezifizität und optimiertes Arbeiten bei der Standard-PCR gibt es die NovaTaq Hot-Start-DNA-Polymerase, eine chemisch modifizierte Form des Enzyms, das beim Erwärmen auf 95 °C während 7 bis 10 Minuten aktiv wird.
- VE:1.000 EU
- Bezeichnung:KOD Hot-Start-DNA-Polymerase