AuftragsverfolgungKontakt
Sulfolan ≥99%
Sulfolan ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
Catalog # A13466.0B
Irritant
Sulfolan ≥99%
Catalog # A13466.0B
CAS Number:  126-33-0
Sulfolan ≥99%
Sulfolan ≥99%
Glasflasche für Feststoffe, 1.000 g
CAS Number:  126-33-0
Price
SFr. 234.00
Log in for availability
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 126-33-0 Molecular Formula: C4H8O2S Formula Weight: 120.17 Flash Point: 166°(330°F) Refractive Index: 1.4825 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 107765 Merck Reference: 14,8955 MDL No.: MFCD00005484
Synonyms:  Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
  • CAS Number:126-33-0
  • Formula:C₄H₈O₂S
  • MDL Number:MFCD00005484
  • Molecular Weight:120.17 g/mol
  • Merck Index:14,8955
  • Boiling Pt:285 °C
  • Melting Pt:25…28 °C
  • Density:1,261
  • Flash Pt:166 °C (330 °F)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:204-783-1
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1.000 g