AuftragsverfolgungKontakt
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel® | Avantor
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®
Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix mit reduziertem Wachstumsfaktor, 5 mL
Katalognr. 734-0268
Anbieter:   Corning
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®
Katalognr. 734-0268
Anbieter:  Corning
CAS Nummer:  
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®
Basalmembranmatrix, Corning® Matrigel®
Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix mit reduziertem Wachstumsfaktor, 5 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 476.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Growth Factor Reduced (GFR) formulation is well suited for applications that require a more highly defined basement membrane preparation.
  • Mouse colonies routinely screened for pathogens via Mouse Antibody Production (MAP) testing
  • Extensive PCR testing is performed to screen for a number of pathogens
  • Tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
  • Protein concentrations determined by Lowry method
  • Endotoxin units measured by Limulus Amoebocyte Lysate assay
  • Matrigel Matrix gel stability tested for a period of 14 days at 37°C
  • Biological activity determined for each lot using a neurite outgrowth assay.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Application
• Cell Growth and Differentiation
• Metabolism/Toxicology Studies
• Invasion Assays
• In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays
• In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws
Note: For research use only. Not intended for diagnostic or therapeutic procedures.
When warmed, the solution polymerizes to produce a biologically active matrix material resembling the mammalian cellular basement membrane. It is ideal for use with in vitro cell cultures of a broad range of cell types, including both primary and stem cell applications.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 mL
  • Bezeichnung:
    Corning® Matrigel® Basalmembranmatrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
  • Cat. No.:
    734-0268
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 - Bedford
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Technische Daten
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Modell
    Auflösung
    Bezeichnung
    Verpackt
    Membran
    Porengröße
    Kulturfläche
    Empf. Arbeitsvolumen
    Membran-Ø
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MLDVMICRO4
    ImageXpress Micro 4
    25 - 100 nm
    High-Content-Imaging-System
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
  • 735-0364
    MIKROKONFOKAL
    25 nm
    High-content mikrokonfokales Bildgebungssystem
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
  • MLDVNANOMX
    Image Xpress Nano
    Imaging-System mit MetaXpress-Software
    001
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 0.00
  • 734-2715
    6 Einsätze/Platte, 4 Platten/Karton
    Transluzent
    0,1 µm
    2,6 ml
    6-Well-Platte mit Einsätzen
    01
    24 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST - SFr. 196.00
  • 734-2763
    Schwarz/klar
    200 µl
    +
    Half area microplate, with lid, tissue culture treated
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 16 ST - SFr. 443.00
  • 392-0608
    Klar
    400 µl
    +
    MicroWell™ 96-Well-Platte, flacher Boden, Nunclon™ Sphera™ behandelte Oberfläche
    06
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - SFr. 221.00
  • 738-0204
    Schwarz/klar
    300 µl
    +
    Round bottom, spheroid with lid, ultra-low attachment surface
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - SFr. 263.00
  • 734-2967
    Einzeln verpackt
    35 mm
    43 cm²
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST - SFr. 510.00
  • 734-2971
    Einzeln verpackt
    113 cm²
    Standard-12-Well-Platte, 6× oberflächenbehandelte Scaffold-Einsätze (21,0×1,6 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 8 ST - SFr. 273.00