Spritzen
Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 5,0 ml, 100 ml
Katalognr. 613-4511
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Technische Daten
- Volumen:100 ml
- Bezeichnung:Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 5,0 ml