AuftragsverfolgungKontakt
Spritzen
Spritzen
Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
Catalog # 613-4513
Supplier:   MURRAY S
Spritzen
Catalog # 613-4513
Supplier:  MURRAY S
Spritzen
Spritzen
Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 2,0 ml, 20 ml
Price
SFr. 37.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Specifications
  • Volumen:
    20 ml
  • Bezeichnung:
    Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 2,0 ml