Spritzen
Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 1,0 ml, 10 ml
Katalognr. 613-4512
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Technische Daten
- Volumen:10 ml
- Bezeichnung:Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 1,0 ml