Spritzen
Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
Katalognr. 613-4516
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Technische Daten
- Volumen:5 ml
- Bezeichnung:Spritze, Glas, Metallmittelpunktdüse, Luer-Slip, grad. 0,5 ml