AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, Quickfit® | Avantor
Pulvertrichter, Quickfit®
24/29 NS, 105 mm
Katalognr. 201-8296
Anbieter:   SciLabware
Pulvertrichter, Quickfit®
Katalognr. 201-8296
Anbieter:  SciLabware
Pulvertrichter, Quickfit®
Pulvertrichter, Quickfit®
24/29 NS, 105 mm
Preis
SFr. 55.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, Stiel mit Konus.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Entwickelt für den Transfer von Pulvern in Flaschen und Gefäße.
Technische Daten
  • Kern:
    24/29 NS
  • Trichter A-Ø:
    105 mm
  • Seq:
    03