Pulvertrichter, Quickfit®
19/26 NS, 105 mm
Katalognr. 201-8295
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, Stiel mit Konus.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Entwickelt für den Transfer von Pulvern in Flaschen und Gefäße.
Technische Daten
- Kern:19/26 NS
- Trichter A-Ø:105 mm
- Seq:02