Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Wash Bottles

500 ml
Katalognr. 215-0966
Anbieter:   MURRAY S
Wash Bottles
Katalognr. 215-0966
Anbieter:  MURRAY S
Wash Bottles
Wash Bottles

500 ml

Preis
SFr. 17.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

LDPE, durchscheinend mit Düse.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Auslaufsicher

Wirtschaftlich, weich und sehr leicht zu pressen. Für den Einsatz mit allgemeinen Lösungen wie Wasser, Seife, verdünnten Säuren und verdünnten Basen.

Technische Daten
  • Kapazität:
    500 ml