Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Wash Bottles

250 ml
Katalognr. 215-0965
Anbieter:   MURRAY S
Wash Bottles
Katalognr. 215-0965
Anbieter:  MURRAY S
Wash Bottles
Wash Bottles

250 ml

Preis
SFr. 15.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

LDPE, durchscheinend mit Düse.

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 80 °C
  • Auslaufsicher

Wirtschaftlich, weich und sehr leicht zu pressen. Für den Einsatz mit allgemeinen Lösungen wie Wasser, Seife, verdünnten Säuren und verdünnten Basen.

Technische Daten
  • Kapazität:
    250 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.