AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 110 mm, 24/29 NS
Katalognr. 201-8436
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Katalognr. 201-8436
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 110 mm, 24/29 NS
Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Technische Daten
  • Hülse:
    24/29 NS
  • Kapazität:
    150 ml
  • Höhe:
    110 mm
  • Seq:
    08