AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 21, 4 mm
Katalognr. 631-0460
Anbieter:   Epredia
Cavity slides
Katalognr. 631-0460
Anbieter:  Epredia
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 21, 4 mm
Preis
SFr. 122.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
  • Bioadhäsive Oberfläche
  • Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
  • Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Informations de commande: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    21
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    013
  • Loch-Ø:
    4 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.