Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Weiß, 1, 15 mm
Catalog # 631-0464
Supplier: Epredia
Jump to:
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
- Bioadhäsive Oberfläche
- Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
- Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Ordering information: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Documents
Specifications
- Anz. Wells:1
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cavity slides with epoxy coating
- Seq:002
- Loch-Ø:15 mm