Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes with Rim | Avantor

Test Tubes with Rim

125 mm, 18 mm, 0,6 mm
Catalog # 212-0556
Supplier:   MURRAY S
Test Tubes with Rim
Catalog # 212-0556
Supplier:  MURRAY S
Test Tubes with Rim
Test Tubes with Rim

125 mm, 18 mm, 0,6 mm

Price
SFr. 111.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Soda-lime glass test tubes are suitable for general mixing and simple laboratory work, and will withstand moderate warming (water bath).

Attenzione: They should not be placed directly into naked flames.

Specifications
  • Ext.Ø:
    18 mm
  • Wandstärke:
    0,6 mm
  • Länge:
    125 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..