Roboterspitzen für Tecan®
904-011, 1000 µl, +, +, Schwarz, 10 Racks mit je 96 Stück
Katalognr. 736-0059
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
- PP, klar oder schwarz
- Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
- Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
- Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
- Spitzen mit weiter Öffnung: Ideal für Anwendungen mit viskosen Proben
Bestellinformationen: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.
Technische Daten
- Verpackt:10 Racks mit je 96 Stück
- Steril:+
- Volumen:1000 µl
- Spitzentyp:904-011
- Spitzenfarbe:Schwarz
- Filter:+
- Cat. No.:736-0059
- Umweltzertifizierung:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung