Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 21,25 ml, 21×86 mm, Ja
Katalognr. 212-7058
Anbieter: MURRAY S
Direkt zu
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
- Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:21×86 mm
- Kapazität:21,25 ml
- Bezeichnung:Tall
- Seq:06