Probenfäschchen, Trident-Typ
Tall, 3,50 ml, 13×46 mm, Ja
Catalog # 212-7054
Supplier: MURRAY S
Jump to:
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PP-Schraubkappe Konzipiert für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
- Stabil und kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
- Schraubkappe mit folienbeschichtetem Einsatz für einen dichteren Verschluss
- Einfach Handhabung
Packaging: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen in der Verpackung variiert.
Specifications
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:13×46 mm
- Kapazität:3,50 ml
- Bezeichnung:Tall
- Seq:02