AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
  612-1103
Pasteurpipetten, Volac®
  612-1103
Pasteurpipetten, Volac®
Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
SFr. 227.00
1 * 1.000 ST
Glas, graduiert, ungestopft oder gestopft, steril oder unsteril.
  • Qualitativ hochwertige Präzisionspipetten, starkwandig für größere Stabilität. Dadurch wird das Bruchrisiko bei Transport und Handhabung oder beim Aufsetzen von PVC-Saugern verringert
  • Standard-Pipetten mit Einschnürung, Außendurchmesser 6,8 bis 7,1 mm, Wandstärke 0,50 bis 0,53 mm und Außendurchmesser der Spitze 1,50 ±0,2 mm
  • Ext.Ø:
    6,8 - 7,1 mm
  • Verpackt:
    Bulk
  • Steril:
    -
  • Länge:
    230 mm
  • Seq:
    06
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • POULD813
    Pipettensauger, PVC, 1,5 ml
    1 * 100 ST - SFr. 89.00