AuftragsverfolgungKontakt
Löffelspatel, breite Form
150 mm, 20 mm, 2 ml
Katalognr. 231-0123
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Löffelspatel, breite Form
Katalognr. 231-0123
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Löffelspatel, breite Form
Löffelspatel, breite Form
150 mm, 20 mm, 2 ml
Preis
97.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • One end is flat and spatula-shaped, the other end is spoon-shaped
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Quick and easy to clean
  • Non magnetic, bright finish
Technische Daten
  • Kapazität:
    2 ml
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Löffelmaße:
    20 mm