HTS 24-Multiwell-Einsatzsysteme, Falcon®
Product Details & Documents
Das Falcon® HTS 24-Multiwell-Einsatzsystem automatisiert viele gängige membranbasierte Zellassays und erhöht die Produktivität sowie den Durchsatz dieser Assays in der Arzneimittelforschung. Die 24-Multiwell-Einsätze sind mit Membranen unterschiedlicher Porengröße (1, 3 und 8 µm) erhältlich und werden erfolgreich für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Permeabilitätsstudien zur oralen Bioverfügbarkeit sowie Absorptionsstudien (Caco-2-Zellen), Chemotaxis, Zellmigration und -invasion.
- Alle Vorteile von einzelnen Zellkultureinsätzen in einem automatisierungsfreundlichen Format, das mit den meisten Robotersystemen und Liquid-Handling-Systemen kompatibel ist
- Gleichzeitige Verarbeitung von 24 Einsätzen, da alle 24 Einsätze Teil einer einzigen Einheit sind, die mit Falcon® 24-Well-Platten und der Basiswanne kompatibel sind
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Porengröße:1 µm
- Bezeichnung:With feeder tray and lid
- Cat. No.:734-0378
- Effektiver Durchmesser der Membran:6,5 mm
- Einsatzhöhe:18 mm
- Abstand zwischen Membran und Well-Boden:2,0 mm
- Empfohlenes Medienvolumen im Einsatz:300 - 500 µl
- Effektive Wachstumsfläche in der 24-Well-Platte:2,0 cm²
- Effektive Wachstumsfläche der Membran:0,3 cm²
- Empfohlenes Medienvolumen im Well:1000 - 4000 µl
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 734-1325Basisplatte speziell zur Verwendung mit Falcon® 24-Multiwell-EinsatzsystemenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - SFr. 160.00