Becher, niedrige Form
1000 ml, 132 mm, 102 mm
Katalognr. 213-0229
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:102 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:132 mm
- Seq:04