Becher, niedrige Form
500 ml, 103 mm, 84,5 mm
Katalognr. 213-0228
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:84,5 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:103 mm
- Seq:03