Becher, niedrige Form
250 ml, 76 mm, 69 mm
Katalognr. 213-0227
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Extrem temperaturbeständig
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:69 mm
- Kapazität:250 ml
- Höhe:76 mm
- Seq:02