AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
100 ml, 57 mm, 50,4 mm
Katalognr. 213-0226
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Katalognr. 213-0226
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
100 ml, 57 mm, 50,4 mm
Preis
65.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Aluminium, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Extrem temperaturbeständig
  • Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    50,4 mm
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    57 mm
  • Seq:
    01