AuftragsverfolgungKontakt
Measuring Cylinders | Avantor
Measuring Cylinders
2000 ml, 20 ml, 570 mm, 20 ± ml
Katalognr. 612-0064
Anbieter:   SciLabware
Measuring Cylinders
Katalognr. 612-0064
Anbieter:  SciLabware
Measuring Cylinders
Measuring Cylinders
2000 ml, 20 ml, 570 mm, 20 ± ml
Preis
127.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Zertifizierung: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Technische Daten
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    570 mm
  • Teilung:
    20 ml
  • Toleranz:
    20 ± ml