AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for comparators
Accessories for comparators
Kieselgel, 3/147, 1 - 10 mg/l
Catalog # 705-0631
Supplier:   Lovibond
Accessories for comparators
Catalog # 705-0631
Supplier:  Lovibond
Accessories for comparators
Accessories for comparators
Kieselgel, 3/147, 1 - 10 mg/l
Price
SFr. 299.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
  • Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
  • Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
  • Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
Ordering information: Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Specifications
  • Messbereich:
    1 - 10 mg/l
  • Seq:
    91
  • Code:
    3/147
  • Testmethode:
    Kieselgel