AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for comparators
Phosphat, 3/133, 0 - 4,0 mg/l
  705-0625
 :   Lovibond
Accessories for comparators
  705-0625
 :  Lovibond
Accessories for comparators
Accessories for comparators
Phosphat, 3/133, 0 - 4,0 mg/l
SFr. 406.00
1 * 1 ST
Eine Vielfalt an Testscheiben mit einer Serie von abgestuften Glasfiltern, die für direkte Testergebnisse vorkalibriert sind. Ein einzigartiges Merkmal der Lovibond®-Testscheiben sind die gefärbten Glasfilter, die farbstabil sind und nicht durch UV-Licht oder andere extreme Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
  • Scheibencodes, die mit „N“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2150 geeignet.
  • Scheibencodes, die mit „C“ beginnen, sind für die Verwendung mit dem Nessleriser 2250 geeignet.
  • Alle anderen Scheiben sind zur Verwendung mit dem Comparator 2000+ geeignet.
 : Die gängigsten Scheiben sind unten aufgelistet; weitere Scheiben sind auf Anfrage erhältlich. Ausführliche Informationen zu Reagenzien und Zubehör für bestimmte Scheiben erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
  • Messbereich:
    0 - 4,0 mg/l
  • Seq:
    84
  • Code:
    3/133
  • Testmethode:
    Phosphat