AuftragsverfolgungKontakt
Dipropylamin 99% | Avantor
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. L15808.AP
Entzündlich
Ätzend
Reizend
Dipropylamin 99%
Katalognr. L15808.AP
CAS Nummer:  142-84-7
Dipropylamin 99%
Dipropylamin 99%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  142-84-7
Preis
SFr. 78.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 142-84-7 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Ammonia-like Melting Point: -63° Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 505974 Merck Reference: 14,3343 UN No.: 2383 MDL No.: MFCD00009362
Synonyme:  N-Propyl-1-propanamine
  • CAS Nummer:142-84-7
  • Formel:C₆H₁₅N
  • MDL-Nummer:MFCD00009362
  • Molekulargewicht:101.19 g/mol
  • Merck-Index:14,3343
  • Siedepunkt:109…110 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:0,738
  • Blitz Pt:7 °C (45 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-565-9
  • UN:2383
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL