Polysorbat 20
Glasflasche, 500 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonyme: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Siedepunkt:>100 °C
- Dichte:1,105
- Blitz Pt:>110 °C (230 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-018-3
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL