AuftragsverfolgungKontakt
Methylacetat ≥99% | Avantor
Methylacetat ≥99%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. L14475.AP
Entzündlich
Reizend
Methylacetat ≥99%
Katalognr. L14475.AP
CAS Nummer:  79-20-9
Methylacetat ≥99%
Methylacetat ≥99%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  79-20-9
Preis
SFr. 51.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 79-20-9 Molecular Formula: CH3COOCH3 Formula Weight: 74.08 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.3620 Odour: Pleasant Melting Point: -98° Boiling Point: 56-58° Beilstein Reference: 1736662 Merck Reference: 14,6008 UN No.: 1231 MDL No.: MFCD00008711
Synonyme:  Acetic acid methyl ester
  • CAS Nummer:79-20-9
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008711
  • Molekulargewicht:74.08 g/mol
  • Merck-Index:14,6008
  • Siedepunkt:56…58 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–98 °C
  • Dichte:0,934
  • Blitz Pt:–10 °C (14 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-185-2
  • UN:1231
  • ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL