AuftragsverfolgungKontakt
Methanol ≥99%
Methanol ≥99%
Glasflasche, 500 mL
Katalognr. L13255.AP
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Methanol ≥99%
Katalognr. L13255.AP
CAS Nummer:  67-56-1
Methanol ≥99%
Methanol ≥99%
Glasflasche, 500 mL
CAS Nummer:  67-56-1
Preis
SFr. 46.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 67-56-1 Molecular Formula: CH3OH Formula Weight: 32.04 Flash Point: 11°(52°F) Refractive Index: 1.3290 Odour: Mild Melting Point: -98° Boiling Point: 64.7° Beilstein Reference: 1098229 Merck Reference: 14,5957 UN No.: 1230 MDL No.: MFCD00004595
Synonyme:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004595
  • Molekulargewicht:32.04 g/mol
  • Merck-Index:14,5957
  • Siedepunkt:64,7 °C
  • Schmelzender Platingehalt:–98 °C
  • Dichte:0,791
  • Blitz Pt:11 °C (52 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • ERREICHEN:01-2119433307-44
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL