AuftragsverfolgungKontakt
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyd ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
  30749.30
Benzaldehyd ≥98%
  30749.30
 :  100-52-7
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyd ≥98%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
 :  100-52-7
48.80 SFr.
1 * 250 g
Purity: 98% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299
  •  :100-52-7
  •  :C₆H₅CHO
  •  :MFCD00003299
  •  :106.12 g/mol
  •  :14,1058
  •  :178…179 °C
  •  :–26 °C
  •  :1,047
  •  :62 °C (143 °F)
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-860-4
  •  :1990
  •  :9,III
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g