AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniaklösung 28%
Glass bottle, 500 mL
Katalognr. L13168.AP
Ätzend
Reizend
Umfeld
Ammoniaklösung 28%
Katalognr. L13168.AP
CAS Nummer:  1336-21-6
Ammoniaklösung 28%
Ammoniaklösung 28%
Glass bottle, 500 mL
CAS Nummer:  1336-21-6
Preis
45.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418
Synonyme:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS Nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00066650
  • Molekulargewicht:35.05 g/mol
  • Merck-Index:14,494
  • Siedepunkt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–60…–57,5 °C
  • Dichte:0,90
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 mL
Technische Daten