AuftragsverfolgungKontakt
Domiphen bromide 97%
100 g
  L12930.22
Domiphen bromide 97%
  L12930.22
 :  538-71-6
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide 97%
100 g
 :  538-71-6
360.00 SFr.
1 * 100 g
Purity: 97% CAS No.: 538-71-6 Molecular Formula: C22H40BrNO Formula Weight: 414.48 Melting Point: 117-118° Beilstein Reference: 3922742 MDL No.: MFCD00011769
 :  (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
  •  :538-71-6
  •  :C₂₂H₄₀BrNO
  •  :MFCD00011769
  •  :414.48 g/mol
  •  :14,3415
  •  :117…118 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :208-702-0
  • VE:
    100 g