Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ninhydrin ACS

Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. 43846.36
Reizend
Ninhydrin ACS
Katalognr. 43846.36
CAS Nummer:  485-47-2
Ninhydrin ACS
Ninhydrin ACS

Glass bottle for solids, 500 g

CAS Nummer:  485-47-2
Preis
SFr. 1’410.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Pale yellow to pale brown Melting Point: 251° dec. Solubility: Soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791

Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.

Synonyme:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS Nummer:485-47-2
  • Formel:C₉H₆O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003791
  • Molekulargewicht:178.14 g/mol
  • Merck-Index:14,6554
  • Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:251 °C (Zersetzung)
  • Dichte:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-618-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g

Technische Daten