Ninhydrin ACS
Glass bottle for solids, 25 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Ninhydrin ACS
Codice catalogo 43846.14
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 485-47-2
Vai a
Product Details & Documents
CAS No.: 485-47-2 Molecular Formula: C9H6O4 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Pale yellow to pale brown Melting Point: 251° dec. Solubility: Soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 1910963 Merck Reference: 14,6554 MDL No.: MFCD00003791
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.
Sinonimi: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- Numero CAS:485-47-2
- Formula:C₉H₆O₄
- Numero MDL:MFCD00003791
- Molecular Weight:178.14 g/mol
- IndexMerck:14,6554
- Punto di ebollizione:351 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:251 °C (Zersetzung)
- Densità:0,862 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:207-618-1
Documents
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



